主要文件
V0CPAK001
Milli-Q
VOC-Pak® 精制器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
VOC-Pak®
参数
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
长度
12.7 cm
杂质
<5 ppb TOC
配件
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
VOC-Pak®精制器用于在1型水净化系统分配点的最终净化步骤中净化超纯水。它是一种活性炭滤芯,专门用于有效去除超纯水中的挥发性有机化合物(VOC)。
VOC是引起健康和安全问题的环境污染物,需要在水、土壤、气体和空气样品中进行常规分析。许多国家的不同监管机构已经制定了饮用水中VOC的质量标准。
因此,VOC-Pak®精制器是需要无VOC超纯水用于分析应用的研究员的绝佳选择。
在Direct-Q® / Simplicity® / Synergy® / Milli-Q® Direct和Reference系统的取水点制备不含挥发性有机物的超纯水
应用
VOC-Pak精制器用于生产不含VOC的水,当通过超纯水系统进料时,通过GC和GC-MS分析水中的VOC。
不含VOC的水适用于玻璃器皿冲洗、空白、试剂、样品制备、标准品溶液或这些物质分析中的稀释液或VOC可能干扰的研究。它可用于纳米颗粒传感器和纳米电极的开发。
特点和优势
  • 经验证可生产300 L不含VOC的超纯水。
  • 易于维护:精制器易于安装和更换。
  • 重新设计底部尖端以安全安装防护罩。
  • 用于RFID与Q-POD®分配器连接的E-Sure标签可实现完全可追溯性(数据管理)和POD′s触摸屏接口上的自动耗材状态监控。
  • 在线提供质量证书。
  • 提供适合VOC分析的水保证:空白和标准品制备;玻璃器皿清洗;和样品溶解(如果在水以外的基质中分析VOC,即在土壤中)。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Electrochemistry at a single nanoparticle: from bipolar regime to tunnelling
Sun, T. et al.
Faraday Discussions, 210, 173-188 (2018)
J S Cooper et al.
The Analyst, 140(9), 3233-3238 (2015-03-15)
Partially selective gold nanoparticle sensors have the sensitivity and selectivity to discriminate and quantify benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) at concentrations relevant to the US Environmental Protection Agency. In this paper we demonstrate that gold nanoparticle chemiresistors can