文件
TMS-012
Sigma-Aldrich
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++, Endotoxin-Free
别名:
DPBS, PBS, Phosphate buffered saline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
不含内毒素Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++), Cell Culture
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
一般說明
无内毒素Dulbecco’s PBS(1X)(不含Ca++&Mg++)通过0.1微米过滤器无菌过滤,认为无内毒素(<0.005 EU/mL)。
應用
无内毒素Dulbecco PBS (1X)(无Ca++ & Mg++)用作以下过程中的洗涤缓冲液:
  • 结肠固有层细胞的分离
  • 通过诱导多能干细胞(iPSC)形成畸胎瘤
  • 从散装支架生产弹性多孔可注射(EPI)生物材料
品質
外观:澄清液体/无颗粒
无菌测试:生长为阴性
pH:7.0-7.2
渗透压:260-305 mOsm/kg
内毒素:<0.005 EU/mL
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.