主要文件
TMS-003
Sigma-Aldrich
HEPES Buffer Solution EmbryoMax®
Liquid (1M), suitable for stem cell culture
别名:
HEPES Buffer Solution, N-(2-Hydroxyethyl)piperazineN′-(2-ethanesulfonic acid)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
产品名称
EmbryoMax® 1M HEPES缓冲液,液体,1M, The EmbryoMax 1M HEPES Buffer Solution, Liquid, 1M is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
儲存和穩定性
在-20°C下可保存长达3年。
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
相关内容
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.