主要文件
SX0060
Supelco
Salicylic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(OH)COOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-712-3
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽压
<1 hPa ( 100 °C)
方案
≥99%
表单
crystals
技术
tissue culture: suitable (plant)
灼烧残渣
≤0.01%
颜色
white
pH值(酸碱度)
2.4 ( in H2O, saturated solution)
沸点
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
转变温度
flash point 157 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
运输
ambient
储存温度
room temp
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
应用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析说明
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxIron (Fe)2ppm maxMelting point158.0-161.0°CResidue after ignition0.01% maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSulfate (SO4)0.003% max
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
314.6 °F - closed cup
闪点(°C)
157 °C - closed cup