蒸汽壓力
<1 hPa ( 100 °C)
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
500 °C
效力
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
技術
tissue culture: suitable
pH值
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
轉變溫度
flash point 157 °C
溶解度
water: 2 g/L at 20 °C
密度
1.443 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
應用
- 水杨酸与水分胁迫:研究了水杨酸在水分胁迫条件下对刺芹(Eryngium foetidum)形态生理学和精油特征的影响,重点介绍了其增强植物恢复力和次生代谢物产生的作用((Santos et al., 2024)。
- 植物防御中的水杨酸:重点介绍了以水杨酸为诱导剂来促进南非醉茄(Withania somnifera)中睡茄交酯和酚酸的产生,证明了其在植物生物技术应用中提高次生代谢物产量的功效(Halder and Ghosh, 2024)。
- 天然深共晶溶剂中的水杨酸:介绍了含水杨酸的天然深共熔溶剂在双水相体系形成中的应用,提出了一种新的药物提取方法,重点介绍了其在药物生产中的潜力( Ghaffari et al., 2024)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup