Merck
所有图片(4)
主要文件
SQPAKQUAM1
Milli-Q
SQPAK Quanta滤芯
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water for use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
质量水平
包装
pkg of 1 unit
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
环保替代产品分类
一般描述
如需了解Milli-Q® SQ 2系列超纯水机系统是如何工作的及大致情况,请浏览汇总介绍页
SQPAK Quanta滤芯是高性能的精制滤芯,可产出18.2 MΩ·cm电阻率的一级超纯水。
滤芯中的IQnano离子交换介质可将离子降至痕量水平。
用于安装到Milli-Q® SQ 2系列配置的取水模块上,例如Milli-Q® SQ 200/200P系统和Milli-Q® SQ 240C/240CV系统。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特点和优势
  • 旋转&锁紧特点使更换轻而易举
  • 水机上的指示灯会闪橙色提醒换柱
  • SQPAK Quanta滤芯的超纯标签和蓝色色块同样出现在制水站的交界面,用于提示其纯水作用并指引换新
法律信息
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.