Merck
所有图片(4)
文件
SQPAKPR0M1
Milli-Q
SQPAK RO反渗透滤芯
greener alternative
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
環保替代類別
一般說明
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水机系统是如何工作的及大致情况,请浏览汇总介绍页
SQPAK RO反渗透滤芯以高达42 L/h流速产出RO纯水。
滤芯′RO膜有效去除99%的水体污染物,包括细菌、离子、颗粒和有机物。
用于安装到Milli-Q® SQ 2系列配置的制水站上,包括Milli-Q® SR 240/240L/240XL和Milli-Q® SQ 240C/240CV系统。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特點和優勢
  • 高效去除进水中99%的离子、细菌、颗粒和有机物
  • 旋转&锁紧特点使更换轻而易举
  • 水机上的指示灯会闪橙色提醒换柱需要
  • SQPAK RO滤芯的纯水标签和绿色色块同样出现在制水站的交界面,用于提示其纯水作用并指引换新
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.