包装
pkg of 1 unit
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
环保替代产品分类
一般描述
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水系统如何工作并浏览全面概述,请访问专门的汇总页面。
SQPAK™ Gard预处理柱通过高效去除水中污染物,如饮用水中的游离氯、胶体和颗粒物,来保护Milli-Q® SQ 2系列制水站中的RO反渗膜。
纯化技术是通过活性炭去除游离氯,通过深层过滤器去除颗粒物和胶体。
用于安装在Milli-Q® SP 240预过滤模块上,保护Milli-Q® SR 240/240L/240XL和SQ 240C/240CV系统的RO膜。
SQPAK™ Gard预处理柱通过高效去除水中污染物,如饮用水中的游离氯、胶体和颗粒物,来保护Milli-Q® SQ 2系列制水站中的RO反渗膜。
纯化技术是通过活性炭去除游离氯,通过深层过滤器去除颗粒物和胶体。
用于安装在Milli-Q® SP 240预过滤模块上,保护Milli-Q® SR 240/240L/240XL和SQ 240C/240CV系统的RO膜。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特点和优势
- 提高Milli-Q® SQ 2系列系统性能并延长其使用寿命
- 纯水机上的指示灯会闪橙色提醒换柱
- 旋转&锁紧特点使更换轻而易举
- 预过滤标签和紫色同样出现在Milli-Q® SP 240预过滤模块的交界面,用于提示其纯水作用和指引换新
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.