主要文件
SLM-243-B
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
Complete medium, with ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
别名:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
产品名称
完整DMEM/F12,带2mM L-Glut和10% FBS, 1:1 mixture of DMEM medium and Ham′s F12 medium, with 2mM L-Glut and 10% U.S. origin FBS
品質等級
形狀
liquid
運輸包裝
ambient
品質
pH= 7.2-7.5
渗透压= 281-312
内毒素= ≤2 EU/mL
支原体=阴性
无菌试验=生长阴性
外观=橙色/红色透明液体
细胞系测试= ATDC5小鼠软骨细胞
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1