主要文件
SLHVR04
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
5.2 L/min flow rate
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
19.7 mm
直徑
4 mm
過濾面積
0.1 cm2
容積
1 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
運輸包裝
ambient
一般說明
具有 Durapore(PVDF)滤膜的未灭菌 Millex 针式过滤器概述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供 0.22 μm 和 0.45 μm 的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以 NS(------- Ns)结尾的 SKU:50 个/包
以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000 个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
滤器编码:HV
應用
孔径 0.45 µm,直径 4 mm,Millex-HV Durapore®(PVDF)滤膜,亲水性
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:天然色入口/天然色出口
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany