材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
25 mm
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
容積
100 mL
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
滤器编码:HA
應用
孔径0.45 µm,直径25 mm,Millex-SV混合纤维素酯(MCE)膜,亲水性
包裝
非无菌
外觀
色码:透明入口/透明出口
其他說明
使用说明
- 生物截留:灭菌后,可用作水溶液的灭菌过滤器
- 作用范围:过滤
- 应用:实验室一般分析
- 设计用途:澄清少量水溶液
- 使用说明:SLHA025NB:请参阅Millex® 针式过滤器用户指南中的使用说明部分SLHA02510:
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3