文件
SCM301
Sigma-Aldrich
3dGRO® 类器官冷冻培养基
Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types.
别名:
Organoid cryopreservation medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
技術
cell culture | stem cell: suitable
相关类别
一般說明
类器官是源自原代组织或干细胞的体外衍生3D细胞聚集体,其能够自我更新,自组织并表现出器官功能。类器官通过提供以下功能来解决现有2D模型系统的局限性:
与主要组织的组成和结构相似:类器官具有少量自我更新的干细胞(例如肠隐窝干细胞),它们可以分化为所有主要细胞谱系的细胞,其频率与生理条件下的频率相似。
体内条件的相关模型:类器官与任何模型系统在生物学上都更相关,并且可以操纵生态位成分和基因表达。
扩展培养的稳定系统:类器官可以作为生物库冷冻保存,并通过利用干细胞群体的自我更新和分化能力无限扩增。
类器官可以使用标准的细胞冷冻技术冷冻保存,但是冷冻/解冻活力仍然是一个挑战。3DGRO类器官冷冻培养基是针对多种类器官细胞类型(小鼠肠道类器官,人类结肠和肺类器官等)的专有优化冷冻保存培养基。与其他商业或自制的类器官冷冻培养基配方相比,该培养基支持更高的冷冻/解冻活力。
應用
研究类别
细胞培养
干细胞研究
针对多种类器官细胞类型的优化冷冻保存培养基。
品質
外观(颜色):琥珀色
渗透压:250-350 mOsm
pH:6.8-7.1
无菌测试:无生长/合格
细菌&真菌检测:合格
儲存和穩定性
将3DGRO类器官冷冻培养基储存在-20°C。使用前分装成较小的工作等分试样,以避免试剂污染问题。
法律資訊
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
查看所有结果
实验方案
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
高度表征的冻存人结肠类器官,iPS细胞分化为肠道上皮类器官的分步方案。