Merck
C3124
Sigma-Aldrich
CryoStor® 细胞冻存培养基
CS2
别名:
Cell Cryopreservation Solution, Cryopreservation Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
品質等級
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CryoStor CS2、CS5 和 CS10 保存液家族代表下一代冷冻保存培养基。CryoStor 培养基设计用于在超低温环境(-80 至-196℃)中制备和保存细胞,在冷冻、储存和解冻过程中为细胞和组织提供安全的保护环境。通过调节对冷冻保存过程的细胞生化反应,这些培养基提供增强的细胞活力和功能,同时不需要包括血清、蛋白质或高水平的细胞毒性制剂。
CryoStor CS2、CS5 和 CS10 是一系列细胞特异性、优化的保存培养基,独特的配方解决了冷冻保存过程中细胞的分子生物学方面;从而直接降低冷冻保存诱导的迟发性细胞死亡级别,提高解冻后细胞活力和功能。
这些培养基推荐用于干细胞、肝细胞、组织样本和其他极其敏感的细胞类型的保存。
應用
CryoStor CS2配制成含有 2% 二甲基亚砜(DMSO)。当减少DMSO是关注的主要问题时建议采用。
Cryostor® 冷冻保存视频操作流程
CryoStor 是一系列细胞特异性的、优化的冻存培养基,具有独特的配方,可在冻存过程中解决细胞的分子生物学问题,从而直接降低冻存诱导的迟发性细胞死亡,并提高解冻后细胞的活力和功能。
CryoStor®细胞冷冻保存培养基已被用于间日疟原虫恶性疟原虫孢子体的冷冻保存。
其他說明
配方含有2% DMSO。
法律資訊
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
同類產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple and efficient method for cryopreservation and recovery of viable Plasmodium vivax and P. falciparum sporozoites
Singh N, et al.
Parasitology International, 65(5), 552-557 (2016)
Dominic M Clarke et al.
Cytotherapy, 11(4), 472-479 (2009-06-06)
Peripheral blood stem cells (PBSC) have become the preferred stem cell source for autologous hematopoietic transplantation. A critical aspect of this treatment modality is cryopreservation of the stem cell products, which permits temporal separation of the PBSC mobilization/collection phase from
J Stylianou et al.
Cytotherapy, 8(1), 57-61 (2006-04-22)
Hematopoietic stem cells (HSC) have traditionally been frozen using the cryoprotectant DMSO in dextran-40, saline or albumin. However, the process of freezing and thawing results in loss of HSC numbers and/or function. This study investigated the use of CryoStor for
实验方案
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.