主要文件
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
參數
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
293 mm
厚度
140 μm
孔徑
0.5 μm pore size
75 % porosity
一般說明
Filter Code: RW06
Filter Type: 表面滤膜
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3