文件
QPAK00TIX
Milli-Q
QPAK® TIX精制柱
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
别名:
QPAK®纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
polypropylene and polyethylene
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
QPAK®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
技術
ion chromatography: suitable
總有機碳(TOC)殘留物
<10 ppb
相容性
for use with Milli-Q® Direct
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
QPAK ®TIX精制柱设计用于将反渗透纯水中的离子污染物去除至痕量。该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。QPAK® TIX 精制柱可与Milli-Q ®Direct系统一起使用。
應用
可将离子污染物去除至痕量水平。
特點和優勢
  • 原装耗材,用于更换 QPAK® – QPAK00TIX 柱。
  • e-Sure射频识别(RFID)标签可确保完全可追溯性,并提供包装参数的即时可见性。
  • 在线提供质量证书。
  • 采用离子交换树脂,将离子去除至痕量水平。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany