主要文件
PXHVMPC50
Millipore
Pellicon® XL 囊式过滤器(Durapore® 滤膜)
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
别名:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 3.2 mL
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
长度
18.8 cm (7.4 in.)
宽度
3 cm (1.2 in.)
过滤面积
50 cm2
滤膜标称面积
50 cm2
重量萃取物
≤7.5 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH值(酸碱度)
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® XL 50盒式膜包将我们优异的超滤/微滤膜和首款可线性放大的切向流过滤(TFF)盒式装置结合在一起,适合小体积过滤。有三种滤膜可供选配,无论是高通量、pH范围广泛的Biomax®超滤膜,或是低蛋白吸附、容易清洗的Ultracel®超滤膜,还是极低蛋白吸附、出色截留性的Durapore®微滤膜,都具有可靠、一致的过滤性能。
为了实现TFF过滤器的线性放大,不同大小的过滤器必须具有相同的流道结构(长度和高度)。Pellicon® XL 50膜包是唯一一款这样大小的可线性放大的TFF过滤器。Pellicon® XL 50膜包的进液和透过液流道具有与更大的Pellicon® 2膜包相同的操作压降、流速和浓度。其他膜包从小体积产品放大到大体积产品后,进液或透过液流道的尺寸或流向会改变,Pellicon® XL 50膜包却保持不变,实现了简单、可靠的线性放大。
过滤器编码:HVMP
特点和优势
C型筛(粗筛)
分析说明
可提取物质量:水冲洗后测定
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1