文件
PXDVPPC50
Millipore
Pellicon® XL 囊式过滤器(Durapore® 滤膜)
filtration area 50 cm2, pore size 0.65 μm
别名:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.65 μm 50cm2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
品質等級
特點
holdup volume 3.2 mL
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
長度
18.8 cm (7.4 in.)
寬度
3 cm (1.2 in.)
過濾面積
50 cm2
膜標稱面積
50 cm2
重量法萃取物
≤7.5 mg/device
基質
Durapore®
孔徑
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH值
1-11(cleaning)
1.5-9(continuous)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
滤器类型:微滤
滤器编码:DVPP
设备配置:盒式膜包
特點和優勢
C型筛(粗筛)
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1