物料
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
OptiScale® 25
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
OptiScale®
参数
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
技术
sterile filtration: suitable
长度
3.9 cm (1.52 in.)
直径
3.1 cm (1.2 in.)
过滤面积
3.5 cm2
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
sample type liquid
配件
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
运输
ambient
一般描述
其他说明
- 生物截留:细菌
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:蛋白纯化
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分
- 存储声明:参见OPTISCALE®-25用户手册
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
经过灭菌和15 mL控制水冲洗后,样品呈现每USP<64>低于500 ppb TOC并且每USP<64>低于1.3 µS/cm。
法律信息
商品
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
相关内容
Learn more about mAb final filtration, the last steps in mAb processing, which assure drug sterility for patients.