物料
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
质量水平
特点
holdup volume 3.2 mL
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
长度
18.8 cm (7.4 in.)
宽度
3 cm (1.2 in.)
过滤面积
50 cm2
滤膜标称面积
50 cm2
重量萃取物
≤7.5 mg/device
基质
Biomax®
孔径
8 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
1 –14
运输
ambient
一般描述
滤器代码:Biomax 8
设备配置:盒式膜包
过滤器类型:超滤
特点和优势
A型筛网流道(紧密筛网)
包装
润湿保存
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
分析说明
重量法测定可提取物:冲水后检测
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany