物料
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
1.5 cm (0.6 in.)
长度
21 cm (8.3 in.)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
过滤面积
0.1 m2
滤膜标称面积
0.1 m2
重量萃取物
≤1500 mg/m2
基质
Ultracel®
孔径
1000 kDa NMWCO
pH值(酸碱度)
2-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 2盒式超滤膜包(PLCXK膜,迷你型)树立了盒式切向流过滤装置的标准。P2C01MC01专门设计用于工艺放大和应用开发。
密理博(Millipore)的PLCXK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Mini型)过滤面积0.1 m2,孔径1000 kDa NMWCO(截留分子量)。
密理博(Millipore)的PLCXK聚醚砜膜无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方的空隙(微缺陷)漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。无空隙膜的优势是处理更快、产率更高,而占用体积更小。
Pellicon® 2超滤膜包(Mini型)过滤面积0.1 m2,孔径1000 kDa NMWCO(截留分子量)。
应用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解产物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特点和优势
- C型筛网(粗筛)
- 先进的无空隙膜可应对任意分离挑战
- 短流路结构的通量更大、分离度更高
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 可预估性、快速、可放大工艺
- 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
- 分离度更高、收率更好、优异的抗反压能力
- Ultracel膜是以微孔基底为支撑的复合型膜,构成性能优越的无缺陷膜
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析说明
可提取物质量:水冲洗后测定
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2