Merck
PCC300C01
Millipore
Pellicon®胶囊,带Ultracel®
pore size 300 kDa, C Screen, 0.1 m2
别名:
Pellicon®膜包,带Ultracel®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
物料
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
质量水平
无菌性
sterile; γ-irradiated
产品线
Pellicon®
储存条件
room temperature (15-30°C)
参数
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4 - 30 °C
技术
ultrafiltration: suitable
长度
35.3 cm (13.9 in.)
直径
3.8 cm (1.5 in.)
过滤面积
0.1 m2
筛子尺寸
, Type C screen (coarse screen)
体积
28 mL , in feed channel
60 mL , in permeate channel
杂质
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
基质
Ultracel®
孔径
300 kDa
pH值范围
2-13
配件
inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 膜包是行业首创产品 --真正的一次性设备,可在数分钟内完成处理准备。独立式结构采用一种易于使用的无支架形式,并以辐射灭菌。
应用
病毒基因治疗药物、疫苗、浓缩、透析、缓冲液置换、蛋白质纯化、mRNA
特点和优势
即插即用的无夹具设计 - 易于安装,可安全拆除
伽马射线灭菌,不含防腐剂- 可在数分钟内完成处理准备
真正的一次性独立膜包- 快速、安全和灵活的批次周转
经过实践检验的Ultracel®膜和C型筛网 - 高回收率、优良的传质效果、良好的耐溶剂性
Pellicon® TFF经过实践检验的性能 -Pellicon® TFF系列之间具有真正的线性可扩展性
包装
膜包两端的每个端盖上方都有一个泡沫袋保护,然后将整个膜包放入双层袋并真空密封。然后将双层袋装的膜包放入托盘,并独立装盒。
其他说明
Emprove® 计划通过以下优点为产品组合作出补充:
全面的文档为验证、风险评估和过程优化需求提供支持 。
针对产品的测试、质量和法规信息的整合简化合规要求 。
可方便地全天候取最新产品信息。 .
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.