Merck
P3B030D00
Millipore
带 Biomax® 膜的 Pellicon® 3 盒式滤膜包
30 kDa, D screen, 88 cm2
别名:
Pellicon® 3盒式膜包,带BIOMAX 30 kDa滤膜,D型筛网,88 cm2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031623
物料
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene (Screen (feed))
polypropylene cap (end cap)
polypropylene housing
质量水平
产品线
Pellicon®
储存条件
do not freeze
参数
4-8 L/min-m2 flow rate
技术
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
高度
0.89 cm (0.35 in.)
长度
20.6 cm (8.1 in.)
过滤面积
88 cm2
尺寸
1.3 mL , Volume (feed)
2.8 mL , Volume (permeate)
宽度
5.6 cm (2.2 in.)
56 mm
基质
(Ultracel)
孔径
30 kDa pore size
pH值(酸碱度)
1-14
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pellicon® 3盒式膜包(Biomax滤膜)是用于过滤含有治疗性蛋白、白蛋白、激素、疫苗和生长因子溶液的最佳切向流过滤(TFF)装置。这种技术领先、高性能的膜包非常适合现今的高浓度的治疗用抗体、高粘度料液制剂,以及需要更高的操作压力、温度和苛性清洗条件的更高要求的过滤工艺。
从小规模到大规模生产,Pellicon® 3盒式膜包适合用于研究、工艺放大/缩小、应用开发和大规模生产。Pellicon® 3膜包坚固可靠的设计和自动化制造工艺使各种规格尺寸的产品具有无可匹敌的性能一致性。Pellicon® 3膜包更丰富的尺寸规格选择更加便于工艺开发的放大和缩小。简洁流畅的设计方便操作人员轻松快速地操作、安装和拆卸Pellicon® 3膜包。构造材质耐受广泛的化学清洁剂。
应用
单克隆抗体、重组和非重组蛋白、疫苗
特点和优势
  • 牢固的无空隙膜实现最佳的产品截留率和性能一致性
  • 独特的进料筛网设计,实现高传质和通量,获得更高终浓度
  • 从实验室到生产规模,快速可靠的放大、缩小
  • 自动化制造,提供了无与伦比击的性能一致性和可靠性
  • 易于安装和清洗
  • 极端温度和化学相容性
其他说明
这些产品是在遵守良好生产规范的工厂中生产的。
法律信息
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1