物料
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
质量水平
参数
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
高度
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
宽度
37 in. (939,8 mm)
深度
45 in. (1143 mm)
重量
720 lb (327 kg)
配件
产品编号
说明
价格
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.