Merck
MXRCTRLB2K
Control Box, Power MIX 1000/2000, 120V
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
21 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)