文件
MXQREAD01
Millipore
Milliflex® Quantum阅读器
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.79
AC/DC 輸入
100 V / 200 V AC, 50-60 Hz
材料
304L stainless steel chamber (optical)
304L stainless steel handle
PVC foot
aluminum housing (sheet 1050)
glass filter (OG550; optical)
polyester housing
transparent polycarbonate protector(s) (LED)
製造商/商標名
Milliflex®
參數
15-40 °C temperature (with or without camera)
高度
12.5 cm (4.9 in.)
寬度
14.2 cm (5.6 in.)
重量
4.4 kg (9.7 lb)
輸出
24 V (direct current)
應用
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
一般說明
Milliflex® Quantum Reader是一款简单易用的系统,专为在实验室工作台使用而设计。它是Milliflex® Quantum系统的一部分,后者基于快速荧光技术快速定量检测各种可过滤基质中的污染物。
應用
Milliflex® Quantum Reader用于对膜上过滤的活体微生物进行目视计数,每份样品可精确到1 CFU。适于快速检测原材料、过程样品、最终产品、水和环境样品中的微生物污染物。
規格
Milliflex Quantum reader符合电磁兼容性指令 89/336/EEC 并具有 CE 标记。
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.