文件
MSHAWGS48
Millipore
MicropreSure®进样器
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, single packaging, suitable for liquid cultivation
别名:
MicropreSure® 过滤装置, 通过过滤进行生物负荷测试和水分析
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
品質等級
無菌
sterile
特點
individually wrapped
製造商/商標名
MicropreSURE®
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9.1 cm2
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Millipore的MicropreSure®采样器用于在封闭系统内对液体进行采样和过滤,从而最大程度地降低了在生产环境中采样时因外来污染而导致假阳性结果的风险。大体积可以一次过滤,也可以在较长时间内缓慢过滤。其设计用于加压工艺管线或储层取样。MicropreSure®装置可处理高达3 bar的压力。液体样品通过MicropreSure®装置内的微孔膜过滤,过滤后,将设备的入口和出口密封起来,以便运回实验室,而不会造成污染。只需移除MicropreSure®圆顶即可进入膜,然后将其转移到培养基中进行孵育和微生物计数。滤膜由白色网格状、直径47mm的混合纤维素酯(MCE)制成,单独填充0.45 μm孔径。
應用
Millipore的MicropreSure®采样器用于通过过滤方法进行生物负荷和水分析。它是一种即用型取样装置,用于制药用水、市政用水、瓶装水、葡萄酒、啤酒和软饮料的过程中检测。
特點和優勢
  • 精确采样的封闭设计
  • 快速可靠的过程中采集和微生物分析
  • 检验较大体积
  • 批量或连续取样
  • 无需组装或灭菌
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing