MR-070
EmbryoMax®用于小鼠IVF的人输卵管液(HTF)(1X),液体
The EmbryoMax Human Tubal Fluid (HTF) (1X), liquid designed for use with Mouse IVF is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
别名:
HTF Media, Human Tubul Fluid Media
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
推荐产品
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Specialty Media
EmbryoMax®
技术
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
输入
sample type: mouse embryo(s)
相关类别
一般描述
EmbryoMax® Human Tubal Fluid (HTF) (1X)人输卵管液,是一种被设计与小鼠IVF一起使用的液体,以50 mL的形式提供,并已针对胚胎培养进行了优化和验证。
应用
EmbryoMax®人输卵管液(HTF)(1X)已用作小鼠卵母细胞和胚胎体外受精(IVF)的培养液。
储存及稳定性
-20°C条件下,在瓶中可保存至有效期。
解冻后应在2周内使用。
注意:我们的EmbryoMax 液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生延期交货。
解冻后应在2周内使用。
注意:我们的EmbryoMax 液体小鼠胚胎培养基每两个月生产一次。对于普通用户,我们鼓励长期订购,以确保不会发生延期交货。
法律信息
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
用于转基因小鼠胚胎培养的小鼠胚胎培养基及经过胚胎培养验证的试剂
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture