制造商/商品名称
Specialty Media
EmbryoMax®
技术
cell culture | stem cell: suitable
输入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
一般描述
该电穿孔缓冲液用于溶解要转染到ES细胞中的DNA。一般将25-40μg敲除构建DNA溶于30μL缓冲液中。
储存及稳定性
在2-8°C下可保存长达18个月。
法律信息
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
用于转基因小鼠胚胎培养的小鼠胚胎培养基及经过胚胎培养验证的试剂
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.