物料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
特点
easily wetted with water
hydrophilic
制造商/商品名称
Microfil® with S-Pak®
参数
100 mL sample volume
技术
sterile filtration: suitable
过滤器直径
47 mm
基质
MF-Millipore™
孔径
0.22 μm pore size
输入
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
应用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Microfil 过滤系统是常规微生物测试的简单、可靠的解决方案。这些即用型超薄 100 mL Microfil 漏斗结合 0.22 μm 孔径、白色网格 S pak过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和灭菌,从而使设备操作更容易且能有效地捕获细菌。Microfil 漏斗的推合座设计可紧密密封至多联支架,而无需使用夹钳或 O 形圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面处的不完全密封,从而使生物体均匀地回收。疏水性漏斗的光滑表面排斥残留样品和微生物,从而确保样品中的所有微生物都收集在滤膜上,而不会在漏斗壁上流失。
Microfil 漏斗和滤膜可确保无泄漏的操作和均匀的微生物回收,并可使用镊子轻松转移膜,并防止意外接触过滤区域
应用
这些过滤器可用于临床、化妆品、环境、食品和饮料、工业品管和制药行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
相关内容
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.