Merck
所有图片(5)
主要文件
EZCURVE01
Millipore
EZ-PAK® 全自动弧形取膜器
Membrane filtration, General microbiological analysis
别名:
EZ-CURVE
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
质量水平
制造商/商品名称
EZ-Pak®
包装
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
输入
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
应用
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
相容性
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
一般描述
EZ-PAK® 全自动弧形取膜器是一款坚固、耐用且容量大的取膜器。它重量轻、便于携带,且在实验室工作台之间能够方便移动。该取膜器通过非接触式操作提供高速、无菌分配。EZ-PAK® 膜是装载在取膜器上的消耗品,易于操作。为了提高效率和便利性,建议与我们的 MICROFIL® 过滤系统搭配使用。每盒包含 150 片膜。膜可以打开、分配,并始终处于良好的位置,以便用镊子进行转移,无需任何接触。软件控制可防止意外分配多张膜。光滑的形状便于清洁,塑料材料与多种消毒剂兼容。带盖的新设计可在 30 秒内轻松装载盒子。工业红外传感器能够在不到一秒的时间内分配薄膜。该取膜器可以在连接或不连接电源插座的情况下工作。使用充满电的锂离子电池最多可分配 10,000 张膜,闲置 10 分钟后会激活待机模式以节省能源。
应用
EZ-PAK® 全自动弧形取膜器用于高效、一致地分配滤膜以进行生物负荷测试。
特点和优势
  • 高速无菌膜分配
  • 非接触式操作
  • 单手膜转移
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
相关内容
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
洁净的饮用水对于食品饮料生产至关重要。本文概述了保障饮用水质量和安全性的化学和微生物检测方法。
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.