主要文件
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
别名:
胰蛋白胨大豆肉汤-即用袋,管和安瓿, CASO培养基、大豆酪蛋白消化物肉汤培养基、胰蛋白胨大豆肉汤培养基、SCDB培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
无菌性
sterile
质量水平
表单
liquid
保质期
12 mo.
特点
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
技术
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
容量
2 mL
filling volume
2 mL
颜色
light amber
输入
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH值(酸碱度)
7.3±0.2 (25.0 °C)
应用
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
相容性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
适用性
nonselective for Total count
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
胰酪大豆胨液体培养基是一种通用液体增菌培养基,用于无菌试验定性程序以及增菌和培养不太苛刻的需氧和兼性厌氧微生物。{18}在临床微生物学中,可用于悬浮、增菌和培养其他培养基上分离的菌株。在临床微生物学中,培养基用于多种程序,例如,用于接种物的制备和用于Kirby-Bauer纸片扩散敏感性试验的悬浮菌株以及用于培养基的微生物检验程序。酪蛋白和大豆的酶消化物提供氨基酸和其他复杂的含氮物质。葡萄糖(=右旋糖)是一种能量来源。氯化钠维持渗透平衡。磷酸氢二钾作为缓冲液控制pH值。菌落外观透明至白色菌落;有的可能产生色素。
应用
胰蛋白胨大豆肉汤用作非选择性培养基,用于检测水、乳制品和其他液体(如啤酒、瓶装水、苹果酒、软饮料、运动饮料和葡萄酒)中的总异养微生物。该培养基在临床、化妆品、环境分析、食品饮料和工业质量控制等方面都有广泛的应用。
包装
2 mL塑料安瓿
产品规格
培养时间:48–72小时
培养温度:25–35 °C
培养基
胰蛋白胨大豆
分析说明
目标微生物:总计数
质量控制微生物
表皮葡萄球菌(ATCC 14990)
白色念珠菌(ATCC 10231)
大肠杆菌 (ATCC 25922)
枯草芽孢杆菌(ATCC 6633)
巴西曲霉原为黑曲霉(ATCC 16404 / WDCM 00053)
绿脓杆菌(ATCC 27853)
透明至白色菌落;有的可能产生色素。
法律信息
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)