主要文件
MCGB40S01
Millipore
Millidisk 滤芯 40 件 0.22 µm 疏水性
Millidisk® 40, filtration area 2000 cm2, hydrophobic
别名:
疏水性Durapore® 0.22 µm,Millidisk®小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Millidisk® 40
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millidisk®
参数
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
技术
gas filtration: suitable
过滤面积
2000 cm2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤10 mg/device
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
输入
sample type liquid
泡点
≥1170 mbar (17.0 psig), nitrogen with 100% IPA at 23 °C
柱代码
not applicable
一般描述
堆叠设计:40堆
设备配置:纯化柱
包装
易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在135 °C下进行5次5分钟的SIP循环;在126 °C下进行30次60分钟的高压灭菌循环
分析说明
可提取物质量:装置灭菌,受控室温下在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany