Merck
MC0HC05FS1
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
C0HC, filtration area 0.55 m², Process Scale
别名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.55 m 2 surface area
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, C0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Perfusion bioreactor fluid
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
0.55 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
总有机碳(TOC)残留量
720-1260 ppb
输入
sample type liquid
电导率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
C0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:Pod
应用
灌注式生物反应器液体
产品规格
过滤器级别:C0HC
高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 (10 L/ft2)纯水冲洗介质表面后,10L纯水浸泡24小时后检测:
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
制备说明
灭菌方法
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
产品的水电导率(25°C):123 °C×60分钟高压锅蒸汽灭菌1次和100 L/m2(10L/ft2)纯水冲洗介质表面后检测
总有机碳(TOC)残留:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C,1次)和100 L/m2纯水冲洗介质表面后检测
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg