产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, C0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Perfusion bioreactor fluid
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
0.11 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
总有机碳(TOC)残留量
720-1260 ppb
输入
sample type liquid
电导率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
C0HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
C0HC介质系列由梯度密度层组成,优越的性能适合用于初级澄清。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
应用
特点和优势
- 低滞留体积提高了产品良率
- 广泛的介质类型提供单层和多层产品
- Millistak+® HC双重作用介质改善了预过滤和压缩澄清
- 灵活的模块化格式提供从5到12,000升或更高的可扩展性
- 专利一次性设计消除了壳体、CIP或清洁验证的需要
- 独立式Pod过滤器保护操作员免受生物危害
- 坚固的结构易于使用和设置
- 小尺寸便于在狭窄的空间中使用
产品规格
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
制备说明
在123 °C下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
法律信息
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg