产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, A1HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
质量水平
描述
Post-TFF (Prostak™) clarification fluids
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
过滤面积
0.027 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
输入
sample type liquid
电导率
3.64 – 10.5 μS/cm
过滤器级别
A1HC
运输
ambient
一般描述
的过滤面积。该A1HC 系列介质通过梯度密度基质实现最佳性能,特别适合TFF 后液体澄清应用。Millistak+® Pod 过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE 和HC。
Millistak+® Pod适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借Millistak+®新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期时间。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
特点和优势
- 低滞留体积实现更高的产品产量
- 单层和多层产品形式的各种培养基
- Millistak+® HC 双重作用介质改善预过滤和澄清
- 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
- 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
- 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
- 坚固的构造易于使用和设置p
- 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
制备说明
1次高压蒸汽灭菌(123 ºC,60 min)
分析说明
法律信息
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg