材料
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質等級
描述
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
高度
6.6 cm (2.6 in.)
長度
8.9 cm (3.5 in.)
過濾面積
0.0023 m2
雜質
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
420-750 mg/ft2
輸入
sample type liquid
傅導性
3.64 – 10.5 μS/cm
過濾器等級
B1HC
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MB1HC23CL3 以 μPOD 的形式供货,尺寸为 6.6 cm(H)x 8.9 cm(L),过滤面积为 0.0023 m2。
这种 B1HC 介质系列通过梯度密度基质提供最佳性能,非常适合切向流过滤后的二次澄清 ,或深层过滤或离心应用。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
这种 B1HC 介质系列通过梯度密度基质提供最佳性能,非常适合切向流过滤后的二次澄清 ,或深层过滤或离心应用。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
應用
离心后或沉降的渗透物含有细胞颗粒
特點和優勢
- 低滞留体积提高了产品良率
- 广泛的介质类型提供单层和多层产品
- Millistak+® HC双重作用介质改善了预过滤和压缩澄清
- 灵活的模块化格式提供从5到12,000升或更高的可扩展性
- 专利一次性设计消除了壳体、CIP或清洁验证的需要
- 独立式Pod过滤器保护操作员免受生物危害
- 坚固的结构易于使用和设置
- 小尺寸便于在狭窄的空间中使用
規格
过滤器级别:B1HC
準備報告
灭菌方法
在123 °C下,进行2次高压灭菌循环,每次60分钟。
在123 °C下,进行2次高压灭菌循环,每次60分钟。
分析報告
重量可提取物:在纯水中静态浸泡24小时;(1型去离子水)、高压灭菌后(1个循环,在123°C下60分钟)和10升/ft2(100 L/m2)培养基表面积的纯水冲洗
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.