主要文件
MD0HC027H1
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
D0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
别名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, D0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
过滤面积
0.027 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
输入
sample type liquid
电导率
3.64 – 10.5 μS/cm
过滤器级别
D0HC
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+®深层过滤介质以可扩展一次性形式提供,其独特的模块化设计可提升灵活性。 Millistak+® MD0HC027H1 以高容量POD形式提供,具有14 cm (H) x 22 cm (L) 的尺寸和 0.027 m2.
的过滤面积。该D0HC 介质系列通过梯度密度基质实现最佳性能,特别适合二次澄清应用。Millistak+® Pod 过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE 和HC。
Millistak+® Pod适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借Millistak+®新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期时间。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
产品的水电导率;高压灭菌(123℃×60分钟,1次),并用10升/ ft²(100 L/m²)介质表面积的纯水冲洗后检测
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+ HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
过滤器级别:D0HC
分析说明
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg