主要文件
MB1HC054H1
Millipore
Millistak+ HC Pod 深层过滤器,B1HC 介质系列,0.054 m2 表面积,1/4 in. 软管倒钩连接
B1HC, filtration area 0.054 m², Lab Scale
别名:
Millistak+® HC Pod深层过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
产品名称
Millistak+ HC Pod 深层过滤器,B1HC 介质系列,0.054 m2 表面积,1/4 in. 软管倒钩连接, B1HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
质量水平
描述
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
过滤面积
0.054 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
输入
sample type liquid
电导率
3.64 – 10.5 μS/cm
过滤器级别
B1HC
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MB1HC054H1是高载量POD形式,尺寸为14 cm(H)x 22 cm(L),过滤面积为 0.054 m2
这种B1HC介质系列通过梯度密度基质提供最佳性能,非常适合切向流过滤、深层过滤或离心后的二级澄清。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
应用
离心后或沉降的渗透物含有细胞颗粒
特点和优势
  • 低滞留体积提高了产品良率
  • 广泛的介质类型提供单层和多层产品
  • Millistak+® HC双重作用介质改善了预过滤和压缩澄清
  • 灵活的模块化格式提供从5到12,000升或更高的可扩展性
  • 专利一次性设计消除了壳体、CIP或清洁验证的需要
  • 独立式Pod过滤器保护操作员免受生物危害
  • 坚固的结构易于使用和设置
  • 小尺寸便于在狭窄的空间中使用
产品规格
过滤器级别:B1HC
制备说明
灭菌方法
在123 ºC下进行60分钟的1个高压灭菌循环
分析说明
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg