产品名称
抗α肌动蛋白抗体,心脏肌肉抗体,克隆22D3, clone 22D3, from mouse
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
22D3, monoclonal
种属反应性
rat, human, goat, rabbit
种属反应性(根据同源性预测)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTC1(70)
一般描述
肌动蛋白,α 心肌 1(UniProt P68032;也称为 α 心脏肌动蛋白)由人的 ACTC1(也称为 ACTC、ASD5、CMD1R、CMH11、LVNC4)基因(基因 ID 70)编码。肌动蛋白是球形的多功能蛋白,可作为细胞骨架微丝的基本组成部分,是最保守的真核蛋白之一。存在六种肌动蛋白类型,ACTA1 基因编码骨骼肌 α-肌动蛋白,ACTA2 基因编码平滑肌 α-肌动蛋白,ACTB 基因编码细胞质 β-肌动蛋白,ACTC1 基因编码心肌 α-肌动蛋白,ACTG1 基因编码细胞质 γ-肌动蛋,ACTG2(aka ACTA3)基因编码平滑肌 γ-肌动蛋白。尽管肌动蛋白显示 > 90% 的整体序列同源性,但亚型确实显示出空间、时间和组织特异性表达模式,并且在其 18 个 N 末端残基中仅发现 50-60% 的同源性。细胞质肌动蛋白和肌动蛋白被认为存在于所有细胞中,而其他四种肌动蛋白同工型通常存在于特定的成年肌肉组织类型中。肌动蛋白以各种结构状态存在,这取决于特定的离子条件或与配体蛋白的相互作用。肌动蛋白分子所具有的寡聚形式和聚合形式取决于它们采用的不同构象。
特异性
克隆 22D3 特异性检测到大鼠心肌匀浆中的 α-心脏肌动蛋白,而与大鼠主动脉中的 - 或 - 平滑肌肌动蛋白,鸡砂囊匀浆,人血小板裂解物中的细胞质 - 或 - 肌动蛋白,以及大鼠骨骼肌匀浆中的 - 骨架肌动蛋白均没有交叉反应(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908).
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人成熟 α-心脏肌动蛋白的具有乙酰化 N 端的 N 末端序列。
应用
免疫细胞化学分析:一个代表性的批次通过间接免疫荧光免疫染色了 4% 低聚甲醛固定的,0.05% NP-40 透性化的长方形兔心肌细胞(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908)。
免疫荧光分析:一个代表性批次通过荧光免疫组化方法,在人的左心室心内膜活检、兔的左心室心肌以及山羊心房心肌冷冻的组织切片中免疫染色了心肌细胞(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次特异性检测了大鼠心肌匀浆中的 α-心脏肌动蛋白,而与大鼠主动脉中的 -或 - 平滑肌肌动蛋白,鸡砂囊匀浆,人血小板裂解物中的细胞质 - 或 -肌动蛋白,以及大鼠骨骼肌匀浆中的 -骨架肌动蛋白均没有交叉反应(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908)。
免疫荧光分析:一个代表性批次通过荧光免疫组化方法,在人的左心室心内膜活检、兔的左心室心肌以及山羊心房心肌冷冻的组织切片中免疫染色了心肌细胞(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次特异性检测了大鼠心肌匀浆中的 α-心脏肌动蛋白,而与大鼠主动脉中的 -或 - 平滑肌肌动蛋白,鸡砂囊匀浆,人血小板裂解物中的细胞质 - 或 -肌动蛋白,以及大鼠骨骼肌匀浆中的 -骨架肌动蛋白均没有交叉反应(Driesen, R.B., et al. (2009).J. Cell.Mol.Med. 13(5):896-908)。
研究类别
细胞结构
细胞结构
该小鼠单克隆抗 α-肌动蛋白抗体,心肌,克隆 22D3,货号 MABT823,经验证可用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫荧光和蛋白质印迹法检测 α-心脏肌动蛋白。
质量
通过流式细胞术对 HeLa 细胞进行了评估。
流式细胞术分析:2 µL 的该抗体在 100万 个 4% 低聚甲醛固定的、0.2%Triton X-100 透性化的 HeLa 细胞中检测到 α-心脏肌动蛋白。
流式细胞术分析:2 µL 的该抗体在 100万 个 4% 低聚甲醛固定的、0.2%Triton X-100 透性化的 HeLa 细胞中检测到 α-心脏肌动蛋白。
目标描述
计算得出的分子量:41.78/42.02 kDa(成熟/前体)。
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Rowan M Karvas et al.
Molecular human reproduction, 26(6), 425-440 (2020-05-03)
Human placental development during early pregnancy is poorly understood. Many conceptuses are lost at this stage. It is thought that preeclampsia, intrauterine growth restriction and other placental syndromes that manifest later in pregnancy may originate early in placentation. Thus, there
Christine Chaponnier et al.
F1000Research, 5, 416-416 (2016-06-24)
Higher vertebrates (mammals and birds) express six different highly conserved actin isoforms that can be classified in three subgroups: 1) sarcomeric actins, α-skeletal (α-SKA) and α-cardiac (α-CAA), 2) smooth muscle actins (SMAs), α-SMA and γ-SMA, and 3) cytoplasmic actins (CYAs)