偶联物
CY3 conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1A4, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
种属反应性
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
储存条件
protect from light
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫原
应用
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
生化/生理作用
外形
其他说明
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。