文件
MABF508
Sigma-Aldrich
抗-CD115(c-fms)抗体(小鼠),PE,克隆AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
别名:
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
共軛
PE
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AFS98, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Csf1R(12978)
一般說明
AFS98抗体对小鼠CD115(也称为集落刺激因子1受体(CSF-1R))具有特异性,CD115是PDGF受体家族的145 kDa受体。配体IL-34或CSF-1(M-CSF)的受体激活是通过CD115的均二聚化以及随后的酪氨酸磷酸化和细胞内结构域的泛素化而发生的。CD115信号传导促进髓样前体的分化,以及单核吞噬细胞、树突状细胞和破骨细胞的增殖、存活和功能的持续调节。虽然IL-34和CSF-1可能诱导相似的细胞反应,但它们是差异表达的,因此通过CD115发挥互补作用。AFS98抗体可用于流式细胞术鉴定髓系细胞,通常用于体内或体外中和CSF-1受体。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗体抗CD115(c-fms)(小鼠),PE,克隆AFS98经验证可用于蛋白质印迹&流式细胞术检测CD115(c-fms)。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:0.125 µg该抗体在一百万个C57BL/6外周血细胞中检测到CD115(c-fms)。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl,0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。