MABE56
抗泛前抗体,克隆2A8
clone 2A8, from mouse
别名:
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2A8, monoclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AGO1(26523)
一般描述
Argonaute(Ago)蛋白是一个约95 kDa的蛋白家族,可直接与成熟的miRNA结合。在哺乳动物中,有四种Ago蛋白(Ago1-4)。该蛋白家族是大多数哺乳动物miRNP的重要组成部分,它们在小RNA指导的调控途径中具有重要功能。Ago家族由两个亚科组成,Ago和Piwi,其包含两个称为PAZ和PIWI的特征结构域。这两个结构域可与成熟miRNA的不同部位发生相互作用。PAZ域可与miRNA的3’端作用,PIWI结构域可与miRNA的5’磷酸盐和5’近端区域作用,以指导靶标mRNA的识别。
免疫原
组氨酸标记的重组蛋白,对应于人Ago蛋白。
应用
免疫沉淀分析: 一个代表性批次已在一个独立实验室中进行了IP测试。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫细胞化学分析: 代表性批次已被独立实验室用于IC。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫组织化学分析: 代表性批次已被独立实验室用于IH。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫细胞化学分析: 代表性批次已被独立实验室用于IC。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫组织化学分析: 代表性批次已被独立实验室用于IH。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
抗Ago抗体,克隆2A8,是一种小鼠的单克隆抗体,可用于检测Ago蛋白(也被称为argonaute-2蛋白或PAZ Piwi结构域蛋白) & 其已通过WB、IP、ICC和&IHC验证。
研究子类别
转录因子
RNA代谢 & 结合蛋白
转录因子
RNA代谢 & 结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
质量
通过 HeLa 细胞裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到Ago。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg的HeLa细胞裂解液中检测到Ago。
目标描述
观察到〜95和70 kDa。 该抗体可识别Ago1、Ago2、Ago3和Ago4。
注意,据报道该抗体可与根蛋白(70 kDa)发生交叉反应。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
注意,据报道该抗体可与根蛋白(70 kDa)发生交叉反应。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化
蛋白G
储存及稳定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
HeLa细胞裂解液
HeLa细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
tRNA-derived microRNA modulates proliferation and the DNA damage response and is down-regulated in B cell lymphoma.
Maute, RL; Schneider, C; Sumazin, P; Holmes, A; Califano, A; Basso, K; Dalla-Favera, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tianxia Guan et al.
The Journal of experimental medicine, 215(4), 1153-1168 (2018-02-17)
Long-term immunity depends partly on the establishment of memory CD8+ T cells. We identified a counterregulatory network between the homologous transcription factors ZEB1 and ZEB2 and the miR-200 microRNA family, which modulates effector CD8+ T cell fates. Unexpectedly, Zeb1 and
Mollie E Jacobs et al.
Life sciences, 118(2), 195-199 (2014-03-19)
Recently, microRNAs (miRNAs) have been implicated in control of Edn1 mRNA in several tissues. Here we examined the role of miRNA action on Edn1 mRNA expression in renal distal collecting duct cells. A microarray study was conducted to provide a
Linfeng Huang et al.
Nature biotechnology, 31(4), 350-356 (2013-03-12)
Synthetic small interfering RNAs (siRNAs) are an indispensable tool to investigate gene function in eukaryotic cells and may be used for therapeutic purposes to knock down genes implicated in disease. Thus far, most synthetic siRNAs have been produced by chemical
Pengying Hao et al.
Endocrinology, 159(3), 1377-1392 (2018-01-19)
Sex-specific temporal patterns of pituitary growth hormone (GH) secretion determine the sex-biased transcription of hundreds of genes in the liver and impart important sex differences in liver physiology, metabolism, and disease. Sex differences in hepatic gene expression vary widely, ranging