克隆
8, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
一般描述
人类偏肺病毒(hMPV)是副粘病毒亚科肺炎病毒属的一员,2001年首次在荷兰儿科呼吸道标本中检出。 它是一种有包膜的多形性病毒,基因组为单股负链RNA。目前已检出两种主要血清型:A 型和 B 型。几项研究在世界各地的标本中发现了hMPV,据估计,到5岁时,70% 的儿童将产生hMPV抗体。
特异性
对融合蛋白有特异性。与亚型(A1、A2、B1、B2)有反应
应用
使用该抗人类偏肺病毒抗体检测人类偏肺病毒,经验证可用于ELISA、FC & IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外形
形式:纯化
液体形式,溶于0.02M PB和0.25M NaCl(pH 7.6)中。含0.1%叠氮化钠。
储存及稳定性
自接收之日起,可在2°-8°C下储存长达12个月。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Human metapneumovirus infection in the United States: clinical manifestations associated with a newly emerging respiratory infection in children
Esper, Frank, et al
Pediatrics, 111, 1407-1410 (2003)
Human metapneumovirus associated with respiratory tract infections in a 3-year study of nasal swabs from infants in Italy.
Maggi, Fabrizio, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 41, 2987-2991 (2003)