無性繁殖
rat-401, monoclonal
物種活性
mouse, rat
應無反應活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
一般說明
特異性
免疫原
應用
神经干细胞
干细胞研究
在新生大鼠或小鼠细胞提取物中的还原性凝胶中200-220 kDa。请注意,巢蛋白最初(错误地)被报告通过(SDS-PAGE)会迁移至大约440 kDa。
对于免疫印迹实验,可通过在4倍体积的125 mM Tris,pH 6.8、10% 2-巯基乙醇、10%甘油和4.6% SDS中煮沸而制备样品。推荐使用5% PAGE胶。用牛奶或BSA进行膜封闭。不要用含有牛奶的缓冲液进行一抗稀释。对样品进行冻融或未将样品保存在-85°C,有时会使巢蛋白断裂成多个片段。
免疫组化:
使用了之前一个批次的1:20-1:200稀释液。对于光学显微镜,可用pH 7.4的4%多聚甲醛灌注组织,而对于电子显微镜可用pH 10.0的4%多聚甲醛或用含0.1%戊二醛的pH 7.4的4%多聚甲醛灌注组织。适用于冷冻或石蜡包含切片。
免疫细胞化学:
使用了之前一个批次的1:20-1:200稀释液。用pH 9.5的50 mM硼酸钠缓冲的4%多聚甲醛进行细胞固定。
终端用户需要对最佳的工作稀释比和实验方法进行确定。
品質
巢蛋白(货号MAB353,克隆401)对小鼠胰脏的染色,组织用pH 6.0的柠檬酸缓冲液进行了处理。之前一个批次的该抗体稀释成1.25 µg/mL,并用HRP-DAB进行IHC-Select检测。免疫反应性是在胰岛中被检测到的。
巢蛋白单克隆抗体的最佳染色: 小鼠胰脏
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
小鼠胚胎脑组织
其他說明
法律資訊
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.