無性繁殖
4D1, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPC1(2817)
rat ... Gpc1(58920)
一般說明
硫酸乙酰肝素蛋白多糖(HSPG)的一般类型分为
细胞相关形式(包括多配体聚糖、磷脂酰肌醇蛋白聚糖)和分泌性胞外基质形式,如基底膜蛋白多糖。到目前为止磷脂酰肌醇蛋白聚糖含有六个家族成员,它们是通过糖基磷脂酰肌醇锚着点与质膜外表面结合的蛋白质,并涉及细胞粘附和迁移,可作为信号传导受体的辅助分子(Filmus, 2008 & Gui, 2006)。当前发表的论文表明,与膜连接的磷脂酰肌醇蛋白聚糖其主要功能是调节Wnts和Hedgehogs信号传导、成纤维细胞生长因子、骨形态发生蛋白(BMP)(Filmus, 2008)。
磷脂酰肌醇蛋白聚糖1(GPC1)在人神经胶质瘤中过度表达,在一些神经胶质瘤中它促进FGF-2 信号传导的能力优于正常星形胶质细胞中的HSPG。 额外的观察表明GPC1可以通过减缓肿瘤血管生成,影响胰腺癌细胞的生长(Whipple, 2008)。
细胞相关形式(包括多配体聚糖、磷脂酰肌醇蛋白聚糖)和分泌性胞外基质形式,如基底膜蛋白多糖。到目前为止磷脂酰肌醇蛋白聚糖含有六个家族成员,它们是通过糖基磷脂酰肌醇锚着点与质膜外表面结合的蛋白质,并涉及细胞粘附和迁移,可作为信号传导受体的辅助分子(Filmus, 2008 & Gui, 2006)。当前发表的论文表明,与膜连接的磷脂酰肌醇蛋白聚糖其主要功能是调节Wnts和Hedgehogs信号传导、成纤维细胞生长因子、骨形态发生蛋白(BMP)(Filmus, 2008)。
磷脂酰肌醇蛋白聚糖1(GPC1)在人神经胶质瘤中过度表达,在一些神经胶质瘤中它促进FGF-2 信号传导的能力优于正常星形胶质细胞中的HSPG。 额外的观察表明GPC1可以通过减缓肿瘤血管生成,影响胰腺癌细胞的生长(Whipple, 2008)。
特異性
MAB2600可识别磷脂酰肌醇蛋白聚糖1。
免疫原
全长重组蛋白
表位:全长
應用
免疫组化:
一个先前批次的1:50 稀释液在福尔马林固定、石蜡包埋的神经节母细胞瘤组织样品中检测到肿瘤细胞强烈的细胞质染色。 无关的正常细胞染色为阴性。
一个先前批次的1:50 稀释液在福尔马林固定、石蜡包埋的神经节母细胞瘤组织样品中检测到肿瘤细胞强烈的细胞质染色。 无关的正常细胞染色为阴性。
抗磷脂酰肌醇蛋白聚糖1抗体(克隆4D1)可检测磷脂酰肌醇蛋白聚糖1 水平,&已发布&经验证可用于IH(P) & WB.。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹采用0.5 µg/mL抗磷脂酰肌醇蛋白聚糖1对1 mg/mL的人PC-12细胞裂解液进行了常规评估。
標靶描述
可识别磷脂酰肌醇蛋白聚糖1,~ 59 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化形式,溶于0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
PC-12细胞裂解液
PC-12细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 42(10), 1920-1932 (2022-06-09)
Cerebrovascular effects of β-site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1 (BACE1) inactivation have not been systematically studied. In the present study we employed cultured human brain microvascular endothelial cells (BMECs), BACE1-knockout (BACE1-/-) mice and conditional (tamoxifen-induced) endothelium-specific BACE1-knockout (eBACE1-/-) mice to
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 71-72, 10-27 (2018-05-08)
The diversity of extracellular matrix (ECM) proteins encoded in mammalian genomes and detected by proteomic analyses generates a need for well validated antibodies against these proteins. We present characterization of a large number of antibodies against ECM proteins, from both