物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millipore
Mitex™
参数
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
170 μm
基质
Mitex™
孔径
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring
法律信息
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany