主要文件
LSKNF0500
Millipore
质粒洗涤液
别名:
Montage®无核酸酶水, 无核酸酶水, 洗涤用无核酸酶水
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
表单
liquid
质量水平
包装
pkg of 500 mL
制造商/商品名称
Montage®
技术
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
应用
life science and biopharma
运输
ambient
一般描述
Montage MiniprepHTS 96孔质粒小量制备试剂盒用于简便快速地制备少量、高纯度的质粒或细菌人工染色体(BAC)。
应用
研究类别
全部
适用于少量质粒 & BAC制备
储存及稳定性
试剂应在15 °C至30 °C下储存。
法律信息
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
访问文档库
相关内容
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process