包装
units of 1
制造商/商品名称
Milli-Q®
储存条件
room temperature
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
输入
feed water nature purified water
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
环保替代产品分类
运输
ambient
一般描述
此 Milli-Q® 套件包含 IPAK Meta® 和 IPAK Quanta® 纯水精制柱组合,旨在成对使用,为敏感的实验室应用生产超纯水(1 类)。
该精制柱含有 Jetpore® 混床离子交换树脂和新型 IQnano™ 离子交换介质组合以去除纯水中的痕量离子,同时还装填了高等级合成活性炭以针对性去除痕量有机污染物。
该精制柱含有 Jetpore® 混床离子交换树脂和新型 IQnano™ 离子交换介质组合以去除纯水中的痕量离子,同时还装填了高等级合成活性炭以针对性去除痕量有机污染物。
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对可持续未来的承诺。我们评估了当前的纯化柱产品,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。本品改善了树脂混合物、包装和废弃管理,因此,被确认为重新设计产品类别中的绿色替代产品。欢迎查看用于纯水进水的新型Milli-Q®纯水精滤套件的可持续性设计(DfS)记分卡。
应用
- 用于将纯水作为进水的 Milli-Q® IQ/EQ 7000 和 EQ 7008/16 超纯水系统。
- 可去除痕量离子和有机污染物,为敏感应用提供超纯水(1 类)。
特点和优势
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
- 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
- 78%的纯化柱零件供应商已通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律信息
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关内容
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.