主要文件
GF180
Sigma-Aldrich
MIF,
人类重组
别名:
Macrophage Migration Inhibitory Factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
杂质
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
质量水平
UniProt登记号
运输
dry ice
一般描述
产品来源:在昆虫细胞中表达的蛋白质。
巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)是一种小的分泌蛋白,可以作为多效促炎性细胞因子和酶。MIF 促炎活性可以通过 CD74 和 CD44 发出信号来激活,从而导致 TNF-α、IL-1、IL-6、IL-8 和各种 MMP 的分泌。MIF 的酶促活性的特点是它能作为变异构酶,催化酮基丙酮酸和 L-多巴色素的酮基向烯醇异构化。MIF 催化活性似乎取决于三聚体构型和游离的 N 末端脯氨酸残基。
昆虫细胞衍生的重组 MIF 是一种 15 kDa 的蛋白质,含有 124 个氨基酸残基,包括一个 N 端 His 标签。
应用
研究子类别
生长因子&受体
研究类别
干细胞研究
质量
由其抑制单核细胞迁移的能力决定。
外形
该产品溶于 10mM 柠檬酸钠(pH 3.0),并在冻干前通过 0.2 微米的过滤器过滤。
储存及稳定性
自收到之日起,置于 -20°C 最多可保存 4 个月。打开之前,请将小瓶离心。
在水中重悬至浓度为 0.1-1.0mg/ml。 不可涡旋。为了延长保存时间,建议在含有载体蛋白的缓冲液中进一步稀释,并以等分试样储存于 -20°C。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1