文件
MABF111
Sigma-Aldrich
抗-MIF抗体,克隆M1,不含防腐剂
clone M1, from mouse
别名:
Macrophage migration inhibitory factor, MIF, Glycosylation-inhibiting factor, GIF, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, Phenylpyruvate tautomerase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M1, monoclonal
物種活性
human
技術
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
glycosylation
基因資訊
human ... MIF(4282)
一般說明
MIF(也称巨噬细胞迁移抑制因子或糖基化抑制因子(GIF)、L-多巴色素异构酶、L-多巴色素互变异构酶或苯丙酮酸互变异构酶)由MIF/GLIF/MMIF基因编码,它是一种促炎细胞因子,与机体对细菌性病原体的固有免疫应答有关。巨噬细胞在受到细菌脂多糖或细菌抗原刺激时分泌MIF,MIF在发炎位置的表达表明它作为中介在宿主防御中有调节巨噬细胞功能的作用。MIF也阻止糖皮质激素的抗炎活性,并具有多种酶活性,但是它们的生理功能是未知的。MIF主要在淋巴细胞、巨噬细胞和免疫系统细胞中表达。MIF的缺陷可能与全身性幼年型类风湿关节炎有关,这种疾病是一种从16岁开始出现的全身性炎症性关节病。在严重脓毒病病例中MIF 的血清水平升高,并与低生存率有关。
免疫原
对应于人MIF的重组蛋白。
應用
中和试验分析:一个来自独立实验室的代表性批次在人外周血粒细胞的迁移过程中检测到 MIF(Rupreht, R. R., et al. (2000).Pflugers Arch.440(5 Suppl):R78-80)。
该抗MIF抗体(克隆 M1,不含防腐剂)经验证可用于流式细胞术、中和&蛋白质印迹检测MIF。
品質
通过流式细胞术对Jurkat细胞进行了评估。
流式细胞术:1 µg的该抗体在1X10E6 Jurkat 细胞中检测到MIF。
標靶描述
计算分子量为12 kDa
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Ravi Kumar et al.
PloS one, 12(6), e0179012-e0179012 (2017-07-01)
Glioblastoma is the most common primary tumor of the brain and has few long-term survivors. The local and systemic immunosuppressive environment created by glioblastoma allows it to evade immunosurveillance. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) are a critical component of this immunosuppression.